Learn More
3-Fluoro-4-fenilfenol, TRC
Código de producto. 30406073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406073 500 mg
30398546 100 mg
30392748 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406073 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF600668500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 477860-13-2
Fórmula molecular C12 H9 F O
Peso molecular (g/mol) 188.2
Sinónimo 2-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-ol
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-fenilfenol
SMILES Oc1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-phenylphenol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9FO/c13-12-8-10(14)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0637