Learn More
Éster de terc-butilo de ácido 3-fluoro-4-oxopiperidin-1-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13535010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13535010 1 g Frasco de vidrio 1 g
13525010 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13535010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446510010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 211108-50-8
Fórmula molecular C10H16FNO3
Peso molecular (g/mol) 217.24
Clave InChI JZNWQLLPLOQGOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-fluoro-4-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-fluoro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylate, n-boc-3-fluoro-4-piperidinone
PubChem CID 10560711
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-oxopiperidina-1-carboxilato terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C(C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Punto de fusión 75°C to 77°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.24
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl 3-fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl 3-fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
RU– Solo para uso en investigación