Learn More
3-Fluoro-4-nitrofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436917 5 g 5 g
11426917 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14350.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 394-41-2 | Molecular Formula: C6H4FNO3 | Molecular Weight: 157.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 394-41-2
Fórmula molecular C6H4FNO3
Peso molecular (g/mol) 157.1
Número MDL MFCD00041251
Clave InChI CSSGKHVRDGATJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 3-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-nitro-phenol, 2-fluoro-4-hydroxynitrobenzene, pubchem2101, 3-fluoro4-nitrophenol, 4-nitro-3-fluorophenol, 5-fluoro-4-nitrophenol, acmc-1afpw, 3-fluoro-4-nitro phenol, ksc490k8p
PubChem CID 520948
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-nitrofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-nitrophenol
Punto de fusión 91°C to 93°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2048033
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1
Porcentaje de pureza 99%