Learn More
Bromuro de 3-fluoro-4-nitrobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356599 1 g 1 g
11366599 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356599 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26193.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 131858-37-2 | C7H5BrFNO2 | 234.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131858-37-2
Fórmula molecular C7H5BrFNO2
Peso molecular (g/mol) 234.02
Número MDL MFCD03094237
Clave InChI ZOZJSWIXPIVMRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-nitrobenzyl bromide, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-nitrobenzene, 4-bromomethyl-2-fluoronitrobenzene, benzene, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-nitro, intermediates-zcf02012, acmc-1c6h7, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-nitro-benzene, benzene,4-bromomethyl-2-fluoro-1-nitro, 4-bromomethyl-2-fluoranyl-1-nitro-benzene
PubChem CID 2774661
Nombre IUPAC 4-(bromometil)-2-fluoro-1-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(F)C=C(CBr)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Punto de fusión 46°C to 48°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.02
Porcentaje de pureza 97%