Learn More
Ácido 3-fluoro-4-nitrobenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11346549 5 g 5 g
11336549 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26168.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 403-21-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403-21-4
Fórmula molecular C7H4FNO4
Peso molecular (g/mol) 185.11
Número MDL MFCD01862092
Clave InChI WVZBIQSKLXJFNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-3-fluorobenzoic acid, 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylic acid, 3-fluoro-4-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-nitrobenzoicacid, 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylicacid, pubchem1399, pubchem2225, acmc-1adl4
PubChem CID 230653
Nombre IUPAC ácido 3-fluoro-4-nitrobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(F)=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 173°C to 176°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.11
Porcentaje de pureza ≥98%