Learn More
Cloruro de 3-fluoro-4-nitrobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424637 1 g 1 g
15434637 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31979.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86156-93-6
Fórmula molecular C6H3ClFNO4S
Peso molecular (g/mol) 239.60
Número MDL MFCD03412240
Clave InChI AAWFUSFNPBRQDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitro-benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitrobenzenesulfonylchloride, 3-fluro-4-nitro-benzensulfonylchloride, 3-fluoro-4-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-fluoro-4-nitro, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-nitro-benzensulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitro-9ci
PubChem CID 15569555
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(F)C=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-nitrobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 44°C to 48°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.61
Porcentaje de pureza 98%