Learn More
Ácido 3-fluoro-4-(n-morfolinometil)fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10316814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10316814 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10316814 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00064DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-(N-morpholinomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
CAS 1073354-74-1
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C17H25BFNO3
Número MDL MFCD09027076
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 3-fluoro-4-n-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 3-fluoro-4-n-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzene boronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzyl morpholine
Clave InChI QINFDPZSZHPUSC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(CN2CCOCC2)C=C1
Nombre IUPAC 4-[2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]morfolina
Peso molecular (g/mol) 321.20
PubChem CID 43811063
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.2
Porcentaje de pureza 97%