Learn More
Bromuro de 3-fluoro-4-metilbencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11441250
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441250 1 g 1 g
11451250 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441250 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26349.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 145075-44-1
Fórmula molecular C8H8BrF
Peso molecular (g/mol) 203.05
Número MDL MFCD01631534
Clave InChI YOACSNDETIDTAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-methylbenzyl bromide, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-methylbenzene, benzene, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-methyl, acmc-1c02p, 3-fluoro-4-methyl-benzyl bromide, 3-fluoro-4-methylbenzylbromide, benzene,4-bromomethyl-2-fluoro-1-methyl, 4-bromomethyl-2-fluoranyl-1-methyl-benzene
PubChem CID 2774603
Nombre IUPAC 4-(bromometil)-2-fluoro-1-metilbenceno
SMILES CC1=C(F)C=C(CBr)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Punto de ebullición 77°C (3 mmHg)
Índice de refracción 1.546
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.06
Porcentaje de pureza 97%