Learn More
Cloruro de 3-fluoro-4-metilbencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328886 5 g 5 g
11318886 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19516.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90260-13-2 | C7H6ClFO2S | 208.631 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90260-13-2
Fórmula molecular C7H6ClFO2S
Peso molecular (g/mol) 208.631
Número MDL MFCD03094389
Clave InChI YDUHIMCRFRIVFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methylbenzenesulfonylchloride, 3-fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-4-methyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methyl, 3-fluoro-p-toluenesulphonyl chloride, 3-fluoro-p-toluenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methyl-9ci, chloro 3-fluoro-4-methylphenyl sulfone, pubchem11718
PubChem CID 2778600
Nombre IUPAC cloruro de 3-fluoro-4-metilbencenosulfonilo
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 46°C to 50°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.64
Porcentaje de pureza 97%