Learn More
3-Fluoro-4-metilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11329819
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329819 1 g 1 g
11339819 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23736.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177756-62-6
Fórmula molecular C8H7FO
Peso molecular (g/mol) 138.141
Número MDL MFCD01631532
Clave InChI UFPBMVRONDLOGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-p-tolualdehyde, 3-fluoro-4-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-4-methyl-9ci, pubchem1454, acmc-1c3kx, ksc494i5j, 3-fluoranyl-4-methyl-benzaldehyde, 3-fluoro-4-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-4-methyl
PubChem CID 2774574
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-metilbenzaldehído
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Densidad 1.133
Punto de ebullición 206°C
Índice de refracción 1.5245
Cantidad 1 g
Beilstein 7699714
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.14
Porcentaje de pureza 97%