Learn More
3-Fluoro-4-metoxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461879 1 g 1 g
15481879 250 mg 250 miligramos
15471879 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64603.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1060805-03-9 | C6H6FNO | 127.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1060805-03-9
Fórmula molecular C6H6FNO
Peso molecular (g/mol) 127.118
Número MDL MFCD13185605
Clave InChI XYTUUTJNWFECNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-methoxy-pyridine, pyridine, 3-fluoro-4-methoxy, abbypharma ap-14-5665
PubChem CID 57336639
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-metoxipiridina
SMILES COC1=C(C=NC=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-methoxypyridine
Cantidad 1 g
Beilstein 19561531
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.12
Porcentaje de pureza 98%