Learn More
Ácido 3-fluoro-4-metoxifenilborónico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10647400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10647400 1 g 1 g
10852821 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10647400 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393940010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149507-26-6
Fórmula molecular C7H8BFO3
Peso molecular (g/mol) 169.95
Clave InChI IILGLPAJXQMKGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl boranediol, 3-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, 4-methoxy-3-fluorophenylboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl, 3-fluoro-4-methoxybenzeneboronicacid, pubchem1850, 3-fluoro-4-methoxy-benzeneboronic acid
PubChem CID 2782194
Nombre IUPAC ácido (3-fluoro-4-metoxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OC)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Punto de fusión 211.0°C to 213.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol and thf
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.95
Porcentaje de pureza 97%