Learn More
Ácido 3-fluoro-4-(metoxicarbonil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419865 5 g 5 g
15429865 250 mg 250 miligramos
15409865 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15419865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52510.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 505083-04-5 | C8H8BFO4 | 197.956 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505083-04-5
Fórmula molecular C8H8BFO4
Peso molecular (g/mol) 197.956
Número MDL MFCD04115665
Clave InChI YZYGXFXSMDUXJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3-fluoro-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-fluoro-4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, methyl 4-borono-2-fluorobenzoate, 4-methoxycarbonyl-3-fluorophenylboronic acid, pubchem17771, 3-fluoro-4-methoxycarboxyphenylboronicacid, acmc-1atlt, 3-fluoro-4-methoxycarbonyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 2782818
Nombre IUPAC ácido (3-fluoro-4-metoxicarbonilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 180°C to 184°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.96
Porcentaje de pureza 97%