Learn More
3-Fluoro-4-metoxibencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11312469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312469 10 g 10 g
11302469 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312469 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26607.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 123652-95-9 | Molecular Formula: C8H10FNO | Molecular Weight: 155.172 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 3-fluoro-4-metoxibenzilamina se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con los agentes oxidantes, las bases, los ácidos y el dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123652-95-9
Fórmula molecular C8H10FNO
Peso molecular (g/mol) 155.172
Número MDL MFCD04116360
Clave InChI AZHAJNNLBSKSOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-methoxyphenyl methanamine, 3-fluoro-4-methoxybenzylamine, 2-fluoro-4-aminomethyl anisole, 3-fluoro-4-methoxybenzyl amine, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl methanamine, acmc-20an3s, 3-fluoro-4-methoxybenzenemethaneamine, 3-fluoro-4-methoxyphenyl methylamine, benzenemethanamine,3-fluoro-4-methoxy
PubChem CID 14392588
Nombre IUPAC (3-fluoro-4-metoxifenil)metanamina
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CN)F
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-methoxybenzylamine
Índice de refracción 1.528
Cantidad 10 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.17
Porcentaje de pureza 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.