Learn More
Cloruro de 3-fluoro-4-metoxibencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464377 1 g 1 g
15474377 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31756.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 351-52-0 | C8H8ClFO | 174.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351-52-0
Fórmula molecular C8H8ClFO
Peso molecular (g/mol) 174.60
Número MDL MFCD04973773
Clave InChI DDAXEANMRGIVDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-methoxybenzyl chloride, 4-chloromethyl-2-fluoro-1-methoxybenzene, 3-fluoro-4-methoxybenzylchloride, benzene,4-chloromethyl-2-fluoro-1-methoxy, benzene, 4-chloromethyl-2-fluoro-1-methoxy, 4-chloromethyl-2-fluorophenyl methyl ether, 4-chloromethyl-2-fluoro-1-methoxy-benzene, 3-fluor-4-methoxy-benzylchlorid, 4-chloromethyl-2-fluoroanisole, 3-fluoro-4-methoxy benzyl chloride
PubChem CID 2060903
Nombre IUPAC 4-(clorometil)-2-fluoro-1-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(CCl)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
Punto de fusión 35°C to 39°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.6
Porcentaje de pureza 98%