Learn More
Ácido 3-fluoro-4-metoxibencenoborónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399785 1 g 1 g
11309795 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19818.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 149507-26-6 | C7H8BFO3 | 169.946 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149507-26-6
Fórmula molecular C7H8BFO3
Peso molecular (g/mol) 169.946
Número MDL MFCD00807404
Clave InChI IILGLPAJXQMKGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl boranediol, 3-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, 4-methoxy-3-fluorophenylboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl, 3-fluoro-4-methoxybenzeneboronicacid, pubchem1850, 3-fluoro-4-methoxy-benzeneboronic acid
PubChem CID 2782194
Nombre IUPAC ácido (3-fluoro-4-metoxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OC)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 237°C to 239°C
Cantidad 1 g
Beilstein 7370120
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.95
Porcentaje de pureza ≥98%