Learn More
3-fluoro-4-metoxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde |
| CAS | 351-54-2 |
| Fórmula molecular | C8H7FO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Fluoro-p-anisaldehyde, 4-Methoxy-3-fluorobenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7FO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(C=O)cc1F |
| Peso molecular (g/mol) | 154.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.043 |