Learn More
3-Fluoro-4-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420298 5 g 5 g
11410298 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23827.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 351-54-2 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351-54-2
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00003349
Clave InChI SOQCZBSZZLWDGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-p-anisaldehyde, 3-fluoro-4-methoxy-benzaldehyde, 3-fluoro-4-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-4-methoxy, 3-fluoro-4-methoxy benzaldehyde, 3-fluoroanisaldehyde, 3-fluoro-anisaldehyde, pubchem1448, acmc-209idn, 2-fluoro-4-formylanisole
PubChem CID 67696
Nombre IUPAC 3-Fluoro-4-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 34°C to 35°C
Punto de ebullición 129°C to 132°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1942621
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%