Learn More
3-Fluoro-4-metoxianilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438527 1 g 1 g
11448527 5 g 5 g
11379489 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18606.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 366-99-4 | C7H8FNO | 141.145 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 366-99-4
Fórmula molecular C7H8FNO
Peso molecular (g/mol) 141.145
Número MDL MFCD00075040
Clave InChI LJWAPDSCYTZUJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-anisidine, 4-amino-2-fluoroanisole, 3-fluoro-p-anisidine, 3-fluoro-4-methoxy-phenylamine, benzenamine, 3-fluoro-4-methoxy, 3-fluoro-4-methoxy-aniline, 3-fluoro-4-methoxyphenylamine, 2-fluoro-4-aminoanisole, 3-fluoro-4-methoxy-anilin, 3-fluoro-4-methoxy-benzenamine
PubChem CID 581110
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-metoxianilina
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-methoxyaniline
Punto de fusión 80°C to 84°C
Punto de ebullición 135°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2717083
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.15
Porcentaje de pureza ≥98%