Learn More
3'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463208 25 g 25 g
11443208 1 g 1 g
11453208 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18972.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 455-91-4 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-91-4
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.167
Número MDL MFCD00026219
Clave InChI LQASUDVYVOFKNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 3-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl, 3'-fluoro-4-methoxyacetophenone, acetophenone, 3'-fluoro-4'-methoxy, 1-3-fluoro-4-methoxy-phenyl-ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl-1-ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxy-phenyl ethanone
PubChem CID 96828
Nombre IUPAC 1-(3-fluoro-4-metoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Punto de fusión 90°C to 94°C
Punto de ebullición 147°C to 148°C (20 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 2084062
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 99%