Learn More
3-Fluoro-4-yodopiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11474470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474470 1 g 1 g
11484470 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474470 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50068.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22282-75-3
Fórmula molecular C5H3FIN
Peso molecular (g/mol) 222.989
Número MDL MFCD03092927
Clave InChI MSLUTDVOKZOXTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-iodo-pyridine, 4-iodo-3-fluoropyridine, pyridine, 3-fluoro-4-iodo, pubchem9249, acmc-1ccsk, pyridine,3-fluoro-4-iodo, 3-fluoro-4-iodopyridine, 3-fluoro-4-iodopyridine 1g
PubChem CID 10998636
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-iodopiridina
SMILES C1=CN=CC(=C1I)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-iodopyridine
Punto de fusión 87°C to 90°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.99
Porcentaje de pureza 98%