Learn More
3-Fluoro-4-yodoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457968 5 g 5 g
15467968 250 mg 250 miligramos
15447968 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15457968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61427.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 656-66-6 | C6H5FIN | 237.016 g/mol
3-Fluoro-4-iodoaniline is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-fluoro-4-yodoanilina es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en los campos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (228,3 mg/l a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 656-66-6
Fórmula molecular C6H5FIN
Peso molecular (g/mol) 237.016
Número MDL MFCD07774187
Clave InChI KUVVJHBHRIXJKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-iodophenylamine, benzenamine, 3-fluoro-4-iodo, 3-fluoro-4-iodo-aniline, zlchem 541, pubchem1534, 4-iodo 3-fluoro aniline, acmc-1b9hq, 3-fluoro-4-iodo-phenylamine, buttpark 120\07-56
PubChem CID 15475546
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-yodoanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-iodoaniline
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water (228.3mg/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido