Learn More
3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10244954 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10244954 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10244954 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208560010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 458-09-3
Fórmula molecular C8H7FO3
Peso molecular (g/mol) 170.139
Número MDL MFCD00004348
Clave InChI YRFBZAHYMOSSGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-fluoro-4-hydroxyphenyl acetic acid, 3-fluoro-4-hydroxyphenyl acetic acid, 3-fluoro-4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro-4-hydroxy, 2-3-fluoro-4-hydroxy-phenyl acetic acid, 4-carboxymethyl-2-fluorophenol, 3-fluoro-4-hydroxy-phenyl-acetic acid, acmc-1ahjh, opera_id_1839
PubChem CID 68014
Nombre IUPAC ácido 2-(3-fluoro-4-hidroxifenil)acético
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 131°C to 135°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal FC6H3(OH)CH2CO2H
Cantidad 1 g
Beilstein 10, III, 440
Índice Merck 10, 4079
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.14
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.