Learn More
Ácido 3-fluoro-4-hidroxifenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490043 1 g 1 g
11400053 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490043 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12114.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 458-09-3 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 458-09-3
Fórmula molecular C8H7FO3
Peso molecular (g/mol) 170.139
Número MDL MFCD00004348
Clave InChI YRFBZAHYMOSSGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-fluoro-4-hydroxyphenyl acetic acid, 3-fluoro-4-hydroxyphenyl acetic acid, 3-fluoro-4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro-4-hydroxy, 2-3-fluoro-4-hydroxy-phenyl acetic acid, 4-carboxymethyl-2-fluorophenol, 3-fluoro-4-hydroxy-phenyl-acetic acid, acmc-1ahjh, opera_id_1839
PubChem CID 68014
Nombre IUPAC ácido 2-(3-fluoro-4-hidroxifenil)acético
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
Punto de fusión 130°C to 133°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.14
Porcentaje de pureza 98%