Learn More
3-Fluoro-4-hidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364246 1 g 1 g
11374246 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19325.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 405-05-0 | C7H5FO2 | 140.113 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 405-05-0
Fórmula molecular C7H5FO2
Peso molecular (g/mol) 140.113
Número MDL MFCD00016626
Clave InChI QSBHJTCAPWOIIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy, 4-hydroxy-3-fluorobenzaldehyde, pubchem1443, acmc-1acq8, ksc497m8t, 3-fluoro-4 hydroxybenzaldehyde, 4-hydroxy-3-fluoro-benzaldehyde, #, 3-fluoranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 587250
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 121°C to 124°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3234259
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.11
Porcentaje de pureza 98%