Learn More
3'-Fluoro-4'-hidroxiacetofenona, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11359915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359915 250 mg 250 miligramos
11349915 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359915 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19892.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403-14-5
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00215840
Clave InChI GSWTXZXGONEVJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-fluoro-4'-hydroxyacetophenone, 1-3-fluoro-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-3-fluoro-4-hydroxyphenyl-1-ethanone, 1-3-fluoro-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3-fluoro-4-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-3-fluoro-4-hydroxyphenyl, 1-3-fluoro-4-hydroxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-3-fluoro-4-hydroxybenzene, pubchem3492, acmc-20a0dy
PubChem CID 2737325
Nombre IUPAC 1-(3-fluoro-4-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Punto de fusión 127°C to 129°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 1936529
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza ≥98%