Learn More
3-Fluoro-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30397014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397014 1 g
30392971 250 mg
30400365 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397014 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5917501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79418-78-3
Fórmula molecular C8H7FO3
Peso molecular (g/mol) 170.14
Sinónimo 3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 3-Fluoro-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 5-Fluoro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 5-Fluorovanillin
SMILES COc1cc(C=O)cc(F)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7FO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0379