Learn More
3-Fluoro-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482769 250 mg 250 miligramos
15472769 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15482769 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66477.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79418-78-3 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79418-78-3
Fórmula molecular C8H7FO3
Peso molecular (g/mol) 170.139
Número MDL MFCD02683560
Clave InChI OOGOFUKAJDPHDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluorovanillin, benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, pubchem10464, acmc-209xkq, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 3-fluoro-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, #, 3-fluoranyl-5-methoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methyloxy benzaldehyde
PubChem CID 598452
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Color Marrón
Punto de ebullición 114°C to 118°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.14
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo