Learn More
Ácido 3-fluoro-4-formilfenilborónico, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11966151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11966151 5 g 5 g
11956151 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11966151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 248270-25-9
Fórmula molecular C7H6BFO3
Peso molecular (g/mol) 167.93
Clave InChI NZNRMUVHUVCIBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-formylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl, pubchem1847, acmc-1cga0, ksc494k4h, 4-borono-3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro-4-formyl-phenyl boronic acid, 3-fluoranyl-4-methanoyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 2778654
Nombre IUPAC ácido (3-fluoro-4-formilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C=O)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.93
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.