Learn More
Ácido 3-fluoro-4-formilfenilborónico, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11956151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11956151 1 g 1 g
11966151 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11956151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445600010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 248270-25-9
Fórmula molecular C7H6BFO3
Peso molecular (g/mol) 167.93
Clave InChI NZNRMUVHUVCIBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-formylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl, pubchem1847, acmc-1cga0, ksc494k4h, 4-borono-3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro-4-formyl-phenyl boronic acid, 3-fluoranyl-4-methanoyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 2778654
Nombre IUPAC ácido (3-fluoro-4-formilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C=O)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.93
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.