Learn More
Ácido 3-fluoro-4-formilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15419079 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15419079 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17851.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-formylbenzeneboronic acid
CAS 248270-25-9
Punto de fusión ∼240°C
Fórmula molecular C7H6BFO3
Número MDL MFCD02093051
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-fluoro-4-formylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl, pubchem1847, acmc-1cga0, ksc494k4h, 4-borono-3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro-4-formyl-phenyl boronic acid, 3-fluoranyl-4-methanoyl-phenyl boronic acid
Clave InChI NZNRMUVHUVCIBR-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C=O)F)(O)O
Nombre IUPAC ácido (3-fluoro-4-formilfenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 167.93
PubChem CID 2778654
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.93
Porcentaje de pureza 98%