Learn More
Éster de pinacol del ácido 3-fluoro-4-(4-morfolinilmetil)bencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467536 250 mg 250 miligramos
15457536 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62530.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1073354-74-1 | C17H25BFNO3 | 321.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073354-74-1
Fórmula molecular C17H25BFNO3
Peso molecular (g/mol) 321.20
Número MDL MFCD09027076
Clave InChI QINFDPZSZHPUSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 3-fluoro-4-n-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 3-fluoro-4-n-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzene boronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzyl morpholine
PubChem CID 43811063
Nombre IUPAC 4-[2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]morfolina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(CN2CCOCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 35°C to 40°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.19
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido