Learn More
Éster de pinacol del ácido 3-fluoro-4-(4-morfolinil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15485386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485386 250 mg 250 miligramos
15475386 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59970.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Los ésteres de boronato son estables al aire y a la cromatografía y adecuados para el estudio espectroscópico. La reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura se puede utilizar con los ésteres de boronato.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873431-46-0
Fórmula molecular C16H23BFNO3
Peso molecular (g/mol) 307.172
Número MDL MFCD22988989
Clave InChI YOJYRVSDQHWBGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 3-fluoro-4-4-morpholinyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 70975109
Nombre IUPAC 4-[2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]morfolina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)N3CCOCC3)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.17
Porcentaje de pureza 95%