Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-fluoro-4-(4-metil-1-piperazinil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405156 250 mg 250 miligramos
15495146 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59640.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1408088-34-5 | C17H26BFN2O2 | 320.215 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Almacénelo alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1408088-34-5
Fórmula molecular C17H26BFN2O2
Peso molecular (g/mol) 320.215
Número MDL MFCD22988988
Clave InChI RFECQDXNBWGCRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-4-methylpiperazine, 3-fluoro-4-4-methyl-1-piperazinyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 70974710
Nombre IUPAC 1-[2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]-4-metilpiperazina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)N3CCN(CC3)C)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.21
Porcentaje de pureza 95%