Learn More
3-Fluoro-2-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15414877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15414877 250 mg 250 miligramos
15404877 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32180.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 924817-93-6
Fórmula molecular C8H4F4O
Peso molecular (g/mol) 192.11
Número MDL MFCD04116354
Clave InChI YYQGKGKDRPRFFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-2-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 2769409
Nombre IUPAC 3-fluoro-2-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES FC1=CC=CC(C=O)=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Índice de refracción 1.4554
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.11
Porcentaje de pureza 97%