Learn More
3-Fluoro-2-piridinacarbonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10473953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10473953 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10545574 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10473953 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07483DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 97509-75-6
Fórmula molecular C6H3FN2
Peso molecular (g/mol) 122.102
Número MDL MFCD06797501
Clave InChI VZFPSCNTFBJZHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyano-3-fluoropyridine, 3-fluoropicolinonitrile, 3-fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro-2-cyanopyridine, 3-fluoro-2-pyridinenitrile, 3-fluoro-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro, fluorocyanopyridine, pubchem16434, acmc-209s8i
PubChem CID 7060408
Nombre IUPAC 3-fluoropiridina-2-carbonitrilo
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.1
Porcentaje de pureza 95%