Learn More
3-Fluoro-2-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15284278 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15284278 5 g 5 g
15274278 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15284278 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452450050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 54231-35-5 | Molecular Formula: C5H3FN2O2 | Molecular Weight: 142.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54231-35-5
Fórmula molecular C5H3FN2O2
Peso molecular (g/mol) 142.09
Clave InChI IJVFHCSUEBAAOZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2762802
Nombre IUPAC 3-fluoro-2-nitropiridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-2-nitropyridine
Punto de fusión 33.0°C to 37.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-nitro-3-fluoropyridine, 3-fluoro-2-nitro-pyridine, pyridine, 3-fluoro-2-nitro, pubchem2185, 3-fluor-2-nitropyridin, pyfn51, 3-fluoro 2-nitro pyridine, pyridine,3-fluoro-2-nitro, pyridine, 3-fluoro-2-nitro-9ci
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.09
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluoro-2-nitropyridine, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.