Learn More
3-Fluoro-2-nitropiridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416687 5 g 5 g
15426687 250 mg 250 miligramos
15406687 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15416687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33813.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 54231-35-5 | C5H3FN2O2 | 142.089 g/mol
A specialty product for proteomics research applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un producto especializado para aplicaciones de investigación proteómica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54231-35-5
Fórmula molecular C5H3FN2O2
Peso molecular (g/mol) 142.089
Número MDL MFCD04114127
Clave InChI IJVFHCSUEBAAOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-3-fluoropyridine, 3-fluoro-2-nitro-pyridine, pyridine, 3-fluoro-2-nitro, pubchem2185, 3-fluor-2-nitropyridin, pyfn51, 3-fluoro 2-nitro pyridine, pyridine,3-fluoro-2-nitro, pyridine, 3-fluoro-2-nitro-9ci
PubChem CID 2762802
Nombre IUPAC 3-fluoro-2-nitropiridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-2-nitropyridine
Punto de fusión 30°C to 35°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.09
Porcentaje de pureza 96%