Learn More
3-Fluoro-2-nitrofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488228 5 g 5 g
15478228 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61670.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 385-01-3 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 385-01-3
Fórmula molecular C6H4FNO3
Peso molecular (g/mol) 157.1
Número MDL MFCD07368753
Clave InChI GAWNBKUTBVLIPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-2-nitro-phenol, 2-nitro-3-fluorophenol, phenol, 3-fluoro-2-nitro, 3-fluoronitro-phenol, pubchem4124, acmc-209j0i, ksc497m1h
PubChem CID 2782777
Nombre IUPAC 3-fluoro-2-nitrofenol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-2-nitrophenol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido