Learn More
Ácido3-fluoro-2-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15419518
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419518 250 mg 250 miligramos
15499508 1 g 1 g
15409518 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15419518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63051.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1000339-51-4
Fórmula molecular C7H4FNO4
Peso molecular (g/mol) 185.11
Número MDL MFCD07368342
Clave InChI DTGONJAUUOWYGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-2-nitrobenzoic acid, 3-fluoro-2-nitrobenzoicacid, 2-carboxy-6-fluoronitrobenzene, pubchem4756, c7h4no4f, ksc498i1d, 3-fluoro-2-nitro-benzoic acid
PubChem CID 18915920
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido