Learn More
3-Fluoro-2-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422019 1 g 1 g
15442019 250 mg 250 miligramos
15432019 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64705.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15931-15-4 | C6H6FN | 111.119 g/mol
3-Fluoro-2-methylpyridine was used in the synthesis of fluorine-containing pyridinealdoximes of potential use for the reactivation of cholinesterase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-fluoro-2-metilpiridina se utilizó en la síntesis de piridinaldoximas con contenido en flúor, potencialmente útiles para la reactivación de la colinesterasa.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15931-15-4
Fórmula molecular C6H6FN
Peso molecular (g/mol) 111.119
Número MDL MFCD08705710
Clave InChI IRIHSZDBTACXCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-2-picoline, pyridine, 3-fluoro-2-methyl, 2-methyl-3-fluoropyridine, 3-fluoro-2-methyl pyridine, 3-fluoro-2-methyl-pyridine, fluoropicoline, pubchem14381, acmc-209xci, ksc530a3b, pyridine,3-fluoro-2-methyl
PubChem CID 21613172
Nombre IUPAC 3-fluoro-2-metilpiridina
SMILES CC1=C(C=CC=N1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-2-methylpyridine
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 1 g
Beilstein 6497832
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido