Learn More
3-fluoro-2-metilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluoro-2-methylphenol |
| CAS | 443-87-8 |
| Fórmula molecular | C7 H7 F O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | NSC 190309, 3-fluoro-o-Cresol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7FO/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | Cc1c(O)cccc1F |
| Nombre IUPAC | 3-fluoro-2-metilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 126.128 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.048 |