Learn More
3-fluoro-2-metilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluoro-2-methylaniline |
| CAS | 443-86-7 |
| Fórmula molecular | C7H8FN |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8FN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(N)C=CC=C1F |
| Nombre IUPAC | 3-fluoro-2-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 125.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0641 |