Learn More
3-Fluoro-2-metilanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469787 5 g 5 g
11479787 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22764.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 443-86-7 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 443-86-7
Fórmula molecular C7H8FN
Peso molecular (g/mol) 125.15
Número MDL MFCD00007760
Clave InChI SLDLVGFPFFLYBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-o-toluidine, 2-fluoro-6-aminotoluene, 2-amino-6-fluorotoluene, 6-amino-2-fluorotoluene, 3-fluoro-2-methyl-aniline, benzenamine, 3-fluoro-2-methyl, 3-fluoro-2-methylphenylamine, 2-methyl-3-fluoroaniline, hydrochloride, 3-fluor-2-methylanilin
PubChem CID 285553
Nombre IUPAC 3-fluoro-2-metilanilina
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-2-methylaniline
Punto de fusión 7°C
Densidad 1.099
Punto de ebullición 205°C
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.542
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15
Porcentaje de pureza ≥98%