Learn More
Ácido 3-fluoro-2-metoxifenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid |
| CAS | 762287-59-2 |
| Fórmula molecular | C7H8BFO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8BFO3/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4,10-11H,1H3 |
| SMILES | COc1c(F)cccc1B(O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 169.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0551 |