Learn More
Cloruro de 3-fluoro-2-metoxibenzoilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15485737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485737 250 mg 250 miligramos
15475737 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32951.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106428-06-2
Fórmula molecular C8H6ClFO2
Peso molecular (g/mol) 188.582
Número MDL MFCD09025367
Clave InChI WJLYPIGIRQBXFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, 3-fluoro-2-methoxy, 3-fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
PubChem CID 19862633
Nombre IUPAC cloruro de 3-fluoro-2-metoxibenzoilo
SMILES COC1=C(C=CC=C1F)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Índice de refracción 1.5285
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.59
Porcentaje de pureza 97%