Learn More
3-Fluoro-2-metoxianilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444907 250 mg 250 miligramos
15434907 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32214.MD
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 437-83-2
Fórmula molecular C7H8FNO
Peso molecular (g/mol) 141.145
Número MDL MFCD00007759
Clave InChI RCYMPYMITUEHOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-o-anisidine, 3-fluoro-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-6-fluoroanisole, 3-fluoro-2-methoxyphenylamine, benzenamine, 3-fluoro-2-methoxy, 3-fuloro-2-methoxyaniline, 3-fluoro-2-methoxy-benzenamine, 3-fluoro-2-methoxybenzenenamine, pubchem2256, pubchem3021
PubChem CID 581109
Nombre IUPAC 3-fluoro-2-metoxianilina
SMILES COC1=C(C=CC=C1F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-2-methoxyaniline
Cantidad 250 mg
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.15
Porcentaje de pureza 97%