Learn More
3-Fluoro-2-metoxi-6-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481989 5 g 5 g
15471989 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15481989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64683.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375368-80-2
Fórmula molecular C7H8FNO
Peso molecular (g/mol) 141.15
Número MDL MFCD03095083
Clave InChI DAQMWRIPXIPMAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-2-methoxy-6-picoline, 2-methoxy-3-fluoro-6-methylpyridine, 3-fluoro-2-methoxy-6-methyl-pyridine, pubchem6585, ksc914i9l, abbypharma ap-15-5217, pyridine, 3-fluoro-2-methoxy-6-methyl, pyridine, 3-fluoro-2-methoxy-6-methyl-9ci
PubChem CID 24820319
Nombre IUPAC 3-fluoro-2-metoxi-6-metilpiridina
SMILES COC1=C(F)C=CC(C)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-2-methoxy-6-methylpyridine
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido