Learn More
3-Fluoro-2-hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404327 250 mg 250 miligramos
15484317 1 g 1 g
15494317 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15404327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31705.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1547-29-1 | C5H4FNO | 113.091 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1547-29-1
Fórmula molecular C5H4FNO
Peso molecular (g/mol) 113.091
Número MDL MFCD03095042
Clave InChI CISUDJRBCKKAGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-2-hydroxypyridine, 3-fluoropyridin-2-ol, 3-fluoro-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 3-fluoro, 3-fluoropyridin-2 1h-one, 3-fluoro-pyridin-2-ol, 3-fluoro-2-pyridone, 3-fluoro-2-hydroxypyridine, 3-fluoro-2-pyridone, fluoropyridone, pubchem1200
PubChem CID 2783363
Nombre IUPAC 3-fluoro-1H-piridin-2-ona
SMILES C1=CNC(=O)C(=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-2-hydroxypyridine
Punto de fusión 157°C to 161°C
Olor Odorless
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.09
Porcentaje de pureza 97%