Learn More
3'-Fluoro-2'-hidroxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465617 250 mg 250 miligramos
15455617 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32854.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 699-92-3 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 699-92-3
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD09055140
Clave InChI WXTHZWWWCICGAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-3-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3-fluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone, 1-3-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3-fluoro-2-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-3-fluoro-2-hydroxyphenyl, 1-3-fluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, pubchem19786, 3;-fluoro-2;-hydroxyacetophenone
PubChem CID 10773176
Nombre IUPAC 1-(3-fluoro-2-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(O)C(F)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%